Läs mer
3,4-(Metylendioxy)fenyleddiksyra, 98,5+%
Produktkod. 10512471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10512471 2.5 g Glasflaska 2.5g
10137513 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10512471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302620025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2861-28-1 | C9H8O4 | 180,159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2861-28-1
MDL-nummer MFCD00014576
InChI-nyckel ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzodioxole-5-acetic acid, 3,4-methylenedioxy phenylacetic acid, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetic acid, 3,4-methylenedioxyphenylacetic acid, homopiperonylic acid, benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-ylacetic acid
PubChem CID 76115
IUPAC-namn 2-(1,3-bensodioxol-5-yl)ättiksyra
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 128,0 °C till 132,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98.5+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H8O4
Kvantitet 2.5 g
Molekylvikt (g/mol) 180.159
Formel vikt 180.18
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Micro-crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.