Läs mer
3,4-(metylendioxy)fenyleddiksyra, 98 %
Produktkod. 11423564
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423564 25 g 25g
11413564 5 g 5g
11433564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423564 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11229.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 2861-28-1 | C9H8O4 | 180,159 g/mol
3,4-(metylendioxi)fenylättiksyra används som organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,4-(metylendioxi)fenylättiksyra används som organiska mellanprodukter.
Löslighet Löslig i vatten
(delvis), etanol och metanol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara på en sval, torr plats. Förvara i en tättsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2861-28-1
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.159
MDL-nummer MFCD00014576
InChI-nyckel ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzodioxole-5-acetic acid, 3,4-methylenedioxy phenylacetic acid, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetic acid, 3,4-methylenedioxyphenylacetic acid, homopiperonylic acid, benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-ylacetic acid
PubChem CID 76115
IUPAC-namn 2-(1,3-bensodioxol-5-yl)ättiksyra
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4- (Methylenedioxy)phenylacetic acid
Smältpunkt 127 °C till 130 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 177739
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis), etanol och metanol.
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.