Läs mer
3,4-(Metylendioxy)fenyleddiksyra, TRC
Produktkod. 30470642
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30470642 10 g
1 options
Produktkod. 30470642 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30399510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic Acid
CAS 2861-28-1
Molekylformel C9H8O4
Kvantitet 10 g
Synonym 1,3-Benzodioxole-5-acetic Acid, [3,4-(Methylenedioxy)phenyl]acetic Acid, (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, (Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(3,4-Methylenedioxyphenyl)acetic Acid, Homopiperonylic Acid, NSC 119057, NSC 14364, Piperonylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1
IUPAC-namn 2-(1,3-bensodioxol-5-yl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.0423