Läs mer
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10501462 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
10g; Glass bottle
Produktkod.
10501462 10g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10501462 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163350100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Namnnotering 98%
CAS 4439-02-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H7NO2
MDL-nummer MFCD00005835
Kvantitet 10 g
Synonym 3,4-methylenedioxy phenylacetonitrile, 1,3-benzodioxole-5-acetonitrile, 3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzyl cyanide, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 1,3-benzodioxol-5-ylacetonitrile, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzylcyanide, homopiperonylonitrile
InChI-nyckel ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC#N
IUPAC-namn 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 161.16
PubChem CID 78178
Formel vikt 161.16
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Low Melting Solid