Läs mer
3,4-(Metylendioxy)fenylacetonitril, 98+%
Produktkod. 11397466
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397466 10 g 10g
11307476 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09518.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4439-02-5 | C9H7NO2 | 161,16 g/mol
3,4-(metylendioxi)fenylacetonitril användes vid syntes av derrubon. Den användes som standard för att analysera de beslagtagna metamfetaminproverna som visade unika profiler av stabila isotopsammansättningar genom isotopförhållandemasspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-(metylendioxi)fenylacetonitril användes vid syntes av derrubon. Den användes som standard för att analysera de beslagtagna metamfetaminproverna som visade unika profiler av stabila isotopsammansättningar genom isotopförhållandemasspektrometri.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4439-02-5
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00005835
InChI-nyckel ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy phenylacetonitrile, 1,3-benzodioxole-5-acetonitrile, 3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzyl cyanide, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 1,3-benzodioxol-5-ylacetonitrile, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzylcyanide, homopiperonylonitrile
PubChem CID 78178
IUPAC-namn 2-(1,3-bensodioxol-5-yl)acetonitril
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Smältpunkt 41 °C till 45 °C
Kokpunkt 135 °C till 140 °C (5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 7739
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 161.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.