Läs mer
3,4-(metylendioxy)fenylglyoxalhydrat, 97%, torr wt-bas
Produktkod. 11379136
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379136 1 g 1g
11389136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20273.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 65709-23-1 | C9H6O4 | 178,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65709-23-1
Molekylformel C9H6O4
Molekylvikt (g/mol) 178.14
MDL-nummer MFCD03411518
InChI-nyckel OUCBKIWZWGSDJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxyphenylglyoxal hydrate, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 3,4-methylenedioxy phenylglyoxal hydrate, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12143, benzo d 1,3 dioxole-5-glyoxal hydrate, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolan-5-yl-2-oxoethanal, hydrate
PubChem CID 15608490
IUPAC-namn 2-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
LEDER O=CC(=O)C1=CC2=C(OCO2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate
Smältpunkt 127°C to 131°C
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 1 g
Beilstein 7703971
Formel vikt 178.15 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.