Läs mer
3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 0.50 M in 2-MeTHF
Produktkod. 15401426
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401426 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15401426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54632.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 17680-04-5 | C7H5BrMgO2 | 225.32 g/mol
3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
It reacts with water.
Notes
Air and moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide
CAS 17680-04-5
Molekylformel C7H5BrMgO2
MDL-nummer MFCD01863705
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Air and moisture sensitive
Synonym 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide, jfuhzuguhblmlb-uhfffaoysa-m, 1,3-benzodioxol-5-yl magnesium bromide, 3,4-methylenedioxyphenyl magnesium bromide, 3.4-methylene dioxy-phenyl-magnesium bromide, 5-bromomagnesio-2h-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenylmagnesium bromide, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf: toluene 1:1, grignard reagent
Löslighetsinformation It reacts with water.
InChI-nyckel JFUHZUGUHBLMLB-UHFFFAOYSA-M
LEDER Br[Mg]C1=CC=C2OCOC2=C1
IUPAC-namn magnesium;5H-1,3-benzodioxol-5-ide;bromide
Molekylvikt (g/mol) 225.32
PubChem CID 4429644
Formel vikt 225.32
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.