missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Methylenedioxy Propiophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Methylenedioxy Propiophenone |
| CAS | 28281-49-4 |
| Molekylformel | C10 H10 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Propanone','1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-, Propiophenone','3',4'-(methylenedioxy)- (6CI,7CI,8CI), 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-propanone, 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-1-one, 1-(Benz[d][1,3]dioxol-5-yl)propan-1-one, 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)propan-1-one, 3,4-Methylenedioxyphenyl ethyl ketone, 3,4-Methylenedioxypropiophenone, 3',4'-(Methylenedioxy)propiophenone, 5-Propanoyl-1,3-benzodioxole, NSC 29484, 3,4-Methylenedioxy propiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-2-8(11)7-3-4-9-10(5-7)13-6-12-9/h3-5H,2,6H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vikt | 178.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?