missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Methylenedioxyphenyl Butyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Methylenedioxyphenyl Butyl Ketone |
| CAS | 63740-98-7 |
| Molekylformel | C12H14O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-pentanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-2-3-4-10(13)9-5-6-11-12(7-9)15-8-14-11/h5-7H,2-4,8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCC(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)pentan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.24 |
| Formel vikt | 206.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?