Läs mer
3,4-metylendioxyfenylboronsyra, 98 %
Produktkod. 10522232 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10522232 1 g Glasflaska 1g
10721975 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522232 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359580010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94839-07-3 | C7H7BO4 | 165,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94839-07-3
Molekylformel C7H7BO4
Molekylvikt (g/mol) 165.94
MDL-nummer MFCD01009695
InChI-nyckel CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxyphenylboronic acid, benzo d 1,3 dioxol-5-ylboronic acid, 3,4-methylenedioxy phenylboronic acid, 3,4-methylenedioxyphenyl boronic acid, 3,4-methylenedioxy benzeneboronic acid, 1,3-benzodioxole-5-boronic acid, 3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl-boranediol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid
PubChem CID 2734371
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-ylboronsyra
LEDER B(C1=CC2=C(C=C1)OCO2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Methylenedioxyphenylboronic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 165.94
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Methylenedioxyphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.