Läs mer
3-[(4-metylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)metyl]bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396795
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11396795 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10402854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396795 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55916DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 910036-91-8
Molekylformel C14H19N3
Molekylvikt (g/mol) 229.327
MDL-nummer MFCD09702379
InChI-nyckel WCQJGGDNUFLTPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylhomopiperazin-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl methyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl methyl
PubChem CID 24229556
IUPAC-namn 3-[(4-metyl-l,4-diazepan-l-yl)metyl]bensonitril
LEDER CN1CCCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 229.33
Procent renhet 97%