Läs mer
3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diaziridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diaziridine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F3N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(13-14-8)9(10,11)12/h2-5,13-14H,1H3 |
| Formel vikt | 202.0718 |