Läs mer
3-(4-metylfenyl)-3-(trifluormetyl)diaziridin, TRC
Produktkod. 30480949
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480949 250 mg
30478075 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30480949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM326010250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87736-82-1
Molekylformel C9 H9 F3 N2
Molekylvikt (g/mol) 202.18
IUPAC-namn 3-(4-metylfenyl)-3-(trifluormetyl)diaziridin
LEDER Cc1ccc(cc1)C2(NN2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diaziridine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9F3N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(13-14-8)9(10,11)12/h2-5,13-14H,1H3
Formel vikt 202.0718