Läs mer
3-(4-metylfenyl)-3-(trifluormetyl)diazirin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diazirine |
| CAS | 87736-85-4 |
| Molekylformel | C9 H7 F3 N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(13-14-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-(4-metylfenyl)-3-(trifluormetyl)diazirin |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.16 |
| Formel vikt | 200.0561 |