Läs mer
3-[(4-Methylphenyl)amino]phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(4-Methylphenyl)amino]phenol |
| CAS | 61537-49-3 |
| Molekylformel | C13H13NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-4'-methyldiphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-10-5-7-11(8-6-10)14-12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,14-15H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(Nc2cccc(O)c2)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-(4-methylanilino)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vikt | 199.0997 |