Läs mer
3-(4-metylpiperazin-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10012364
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10012364 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10108912 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10797875 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10012364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35914CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 148546-99-0
Molekylformel C11H17N3
Molekylvikt (g/mol) 191.278
InChI-nyckel RJGHJWKQCJAJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 3-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 128, acmc-20a0ig, ksc496g5r, 3-4-methyl-piperazin-1-ylaniline, 3-4-methylpiperazinyl phenylamine, 3-4-methylpiperazine-1-yl aniline
PubChem CID 11564613
IUPAC-namn 3-(4-metylpiperazin-l-yl)anilin
LEDER CN1CCN(CC1)C2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.28
Procent renhet 97%