Läs mer
3-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10265794
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10265794
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC45304DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 859850-88-7
Molekylformel C13H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 218.3
MDL-nummer MFCD08271925
InChI-nyckel KKYYCUZQPBFXKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 3-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
PubChem CID 18525774
IUPAC-namn 3-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensaldehyd
LEDER CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 218.3
Procent renhet 95%