Läs mer
3-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10177892
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10177892 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10177892 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45316DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
CAS 859850-90-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H17N3
MDL-nummer MFCD07772861
Kvantitet 1 g
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-methyl-benzonitrile, 3-4-methyl-piperazin-1-ylmethyl-benzonitrile, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl
InChI-nyckel NNYDAONDPGWBRI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCN(CC2=CC=CC(=C2)C#N)CC1
IUPAC-namn 3-[(4-metylpiperazin-l-yl)metyl]bensonitril
Molekylvikt (g/mol) 215.30
PubChem CID 7164647
Formel vikt 215.3
Procent renhet 97%