Läs mer
3-(4-metylpiperazin-1-karbonyl)fenylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10347154
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10347154 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10347154 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00009DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 883738-38-3
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C18H27BN2O3
MDL-nummer MFCD05864308
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methylpiperazin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-4-methyl-1-piperazinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzamide, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb046
InChI-nyckel ZYDMNNQZEUSDGG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-namn (4-metylpiperazin-1-yl)-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metanon
Molekylvikt (g/mol) 330.24
PubChem CID 2760029
Formel vikt 330.23
Procent renhet 97%