Läs mer
{3-[(4-metylpiperidino)metyl]fenyl}metanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10380503
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10380503 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10075642 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10380503 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01158CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 690632-06-5
Molekylformel C14H22N2
Molekylvikt (g/mol) 218.344
MDL-nummer MFCD05865121
InChI-nyckel ZULQRDYUOOXCFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methylpiperidino methyl phenyl methanamine, 1-3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,3-4-methyl-1-piperidinyl methyl
PubChem CID 2794679
IUPAC-namn [3-[(4-metylpiperidin-1-yl)metyl]fenyl]metanamin
LEDER CC1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {3-[(4-Methylpiperidino)methyl]phenyl}methanamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.34
Procent renhet 97%