Läs mer
3-(4-Morpholinyl)propyl isothiocyanate, 96%
Produktkod. 11303386
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303386 1 g 1g
11313386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12819.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32813-50-6 | C8H14N2OS | 186.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32813-50-6
Molekylformel C8H14N2OS
Molekylvikt (g/mol) 186.27
MDL-nummer MFCD00041222
InChI-nyckel BCEFDMYFAAAFPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinopropyl isothiocyanate, 4-3-isothiocyanatopropyl morpholine, 3-4-morpholino propyl isothiocyanate, 3-morpholinopropylisothiocyanate, 3-morpholin-4-ylpropanisothiocyanate, 3-4-morpholinyl propyl isothiocyanate, 3-morpholin-4-yl propylisothiocyanate, 4-3-isothiocyanato-propyl-morpholine, 4-3-isothiocyanatopropyl morpholine #, morpholine,4-3-isothiocyanatopropyl
PubChem CID 141745
IUPAC-namn 4-(3-isotiocyanatopropyl)morfolin
LEDER S=C=NCCCN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Morpholinyl)propyl isothiocyanate
Kokpunkt 182°C to 183°C (13 mmHg)
Brytningsindex 1.5305
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 879217
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 186.28
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.