Läs mer
3-(4-Morpholinyl)propylamine, 98%
Produktkod. 11445487
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445487 250 g 250g
11435487 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23485.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-00-2 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
3-(4-morfolinyl)propylamin är katalytiskt medel, petrokemisk tillsats. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-(4-morfolinyl)propylamin är katalytiskt medel, petrokemisk tillsats. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från luft. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-00-2
Molekylformel C7H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.22
MDL-nummer MFCD00006184
InChI-nyckel UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-aminopropyl morpholine, 4-morpholinepropanamine, 3-morpholinopropylamine, 3-morpholinopropan-1-amine, n-aminopropylmorpholine, 4-3-aminopropyl morpholine, 4-morpholinepropylamine, 4-aminopropylmorpholine, 1-amino-3-morpholinopropane, 3-4-morpholinyl-1-propanamine
PubChem CID 61055
ChEBI CHEBI:86554
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropan-1-amin
LEDER NCCCN1CCOCC1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3-(4-Morpholinyl)propylamine
Smältpunkt -15°C
Densitet 0.987
Kokpunkt 223°C to 225°C
Flampunkt 98°C (210°F)
Brytningsindex 1.4761
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 144.22
Procent renhet 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4-Morpholinyl)propylamine
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Aminopropylmorpholine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.