Läs mer
3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedion (4-nitroanalog till Lenalidomid), Mikromol™
Produktkod. 30051444
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051444 25 mg
18033720 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051444 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3641.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedion (4-nitroanalog till Lenalidomid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
CAS 827026-45-9
Analyt- eller komponentnamn 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H11 N3 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,6-Piperidinedione, 3-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 3-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, 4-Nitro Lenalidomide
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O5/c17-11-5-4-10(12(18)14-11)15-6-8-7(13(15)19)2-1-3-9(8)16(20)21/h1-3,10H,4-6H2,(H,14,17,18)
LEDER [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
IUPAC-namn 3-(7-nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-yl) piperidin-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 289.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 289,0699 g/mol