Läs mer
3-(4-nitrofenyl)adamantan-1-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10384772
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10384772 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10384772 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC00957DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Nitrophenyl)adamantane-1-carboxylic acid
CAS 7123-76-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C17H19NO4
MDL-nummer MFCD00188065
Kvantitet 1 g
Synonym 3-4-nitrophenyl adamantane-1-carboxylic acid, maybridge1_006678, 3-4-nitrophenyl adamantanecarboxylic acid, 3-4-nitrophenyl-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3-4-nitrophenyl, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-4-nitrophenyl
InChI-nyckel JGYFFTQRRDPOIR-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(=O)C12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 3-(4-nitrofenyl)adamantan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 301.34
PubChem CID 2737411
Formel vikt 301.34
Procent renhet 97%