Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid |
| Smältpunkt | 166.0°C to 168.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 195.18 |
| Procent renhet | 98% |