Läs mer
3,4-O-Isopropylidene Clindamycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-O-Isopropylidene Clindamycin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H37ClN2O5S/c1-7-8-12-9-13(24(5)10-12)19(26)23-14(11(2)22)16-18-17(28-21(3,4)29-18)15(25)20(27-16)30-6/h11-18,20,25H,7-10H2,1-6H3,(H,23,26) |
| Formel vikt | 464.2112 |