missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4-Phenoxyphenyl)-1-[(3R)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-[(3R)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 2012523-61-2 |
| Molekylformel | C29 H28 N6 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (R)-1-(1-Benzylpiperidin-3-yl)-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28N6O/c30-28-26-27(22-13-15-25(16-14-22)36-24-11-5-2-6-12-24)33-35(29(26)32-20-31-28)23-10-7-17-34(19-23)18-21-8-3-1-4-9-21/h1-6,8-9,11-16,20,23H,7,10,17-19H2,(H2,30,31,32)/t23-/m1/s1 |
| LEDER | Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCN(Cc4ccccc4)C3)c5ccc(Oc6ccccc6)cc5 |
| IUPAC-namn | 1-[(3R)-1-benzylpiperidin-3-yl]-3-(4-phenoxyphenyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.572 |
| Formel vikt | 476.232 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?