Läs mer
3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine, Mikromol
Beskrivning
3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 330786-24-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17H13N5O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C3=NNC4=NC=NC(=C34)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.32 |
| Visa mer |