Läs mer
3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, TRC
Produktkod. 30424674
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424674 1 g
30413407 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30424674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3013901G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 330786-24-8
Molekylformel C17H13N5O
Molekylvikt (g/mol) 303.32
Synonym 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-(4-phenoxyphenyl)- (9CI, ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine (ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine, 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine
IUPAC-namn 3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
LEDER Nc1ncnc2[nH]nc(c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H13N5O/c18-16-14-15(21-22-17(14)20-10-19-16)11-6-8-13(9-7-11)23-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,(H3,18,19,20,21,22)
Formel vikt 303.112