Läs mer
3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazole N-Carbamic Acid Phenyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazole N-Carbamic Acid Phenyl Ester |
| CAS | 84163-21-3 |
| Molekylformel | C19H18N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O3/c22-19(23-15-6-2-1-3-7-15)21-12-10-14(11-13-21)18-16-8-4-5-9-17(16)24-20-18/h1-9,14H,10-13H2 |
| LEDER | O=C(Oc1ccccc1)N2CCC(CC2)c3noc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | phenyl 4-(1,2-benzoxazol-3-yl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.36 |
| Formel vikt | 322.1317 |