Läs mer
3,4-Pyridinedicarboximide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10576104 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10576104 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10576104 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425630050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Pyridinedicarboximide
CAS 4664-01-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 232°C to 235°C
Färg Tan to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H4N2O2
MDL-nummer MFCD00013439
Kvantitet 5 g
Synonym 3,4-pyridinedicarboximide, cinchomeronimide, 3,4-pyridinecarboximide, 1h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3 2h-dione, 2h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic acid imide, 4-azaphthalimid, pyridine-3,4-dicarboximide, 1h,2h,3h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione
InChI-nyckel SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1NC(=O)C2=CN=CC=C12
IUPAC-namn pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 148.12
PubChem CID 72926
Formel vikt 148.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Pyridinedicarboximide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.