Läs mer
3-(4-Pyridyl)propanoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15389059 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15389059 1 g 1g
15565236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15389059 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457270010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6318-43-0
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
InChI-nyckel WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
PubChem CID 233243
IUPAC-namn 3-pyridin-4-ylpropanoic acid
LEDER C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Pyridyl)propanoic acid
Smältpunkt 229.0°C to 233.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 151.17
Procent renhet 95%