Läs mer
3-(4-Pyridyl)propionsyra, 97 %
Produktkod. 15464888
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464888 5 g 5g
15454888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58655.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
CAS: 6318-43-0 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6318-43-0
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00084846
InChI-nyckel WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
PubChem CID 233243
IUPAC-namn 3-pyridin-4-ylpropansyra
LEDER C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Pyridyl)propionic acid
Smältpunkt 231 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 122234
Formel vikt 151.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.