Läs mer
3-[(4-pyridylmetyl)amino]propannitril, Thermo Scientific™
Produktkod. 10476794
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10476794 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10476794 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer DSHS00705DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-[(4-Pyridylmethyl)amino]propanenitrile
CAS 648409-30-7
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H11N3
Kvantitet 5 g
Synonym 3-4-pyridylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-yl methyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethylamino propanenitrile, 3-4-pyridyl-methyl amino propanenitrile
InChI-nyckel YBWTXEJAEKEKRW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=CC=C1CNCCC#N
IUPAC-namn 3-(pyridin-4-ylmetylamino)propannitril
Molekylvikt (g/mol) 161.208
PubChem CID 2063970
Formel vikt 161.21
Procent renhet 97%