Läs mer
3-{[4-(tert-butoxikarbonyl)piperazin-1-yl]metyl}bensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10491924
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10491924 5 g 5g
10311143 250 mg 250mg
10730364 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10491924 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30401DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 500013-38-7
Molekylformel C17H24N2O4
Molekylvikt (g/mol) 320.389
MDL-nummer MFCD04115219
InChI-nyckel CXJBKOKDFABTQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenylmethyl-4-boc piperazine, 1-boc-4-3-carboxy-benzyl-piperazine, 3-4-n-boc-piperazin-1-yl methylbenzoic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-carboxybenzyl piperazine, tert-butyl 4-3-carboxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 3-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoicacid, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-carboxyphenyl methyl-, 1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2795521
IUPAC-namn 3-[[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperazin-1-yl]metyl]bensoesyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 320.39
Procent renhet 97%