Läs mer
3-{[4-(tert-butoxikarbonyl)piperazin-1-yl]metyl}bensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10730364
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10730364 1 g 1g
10311143 250 mg 250mg
10491924 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10730364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30401DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 500013-38-7
Molekylformel C17H24N2O4
Molekylvikt (g/mol) 320.389
MDL-nummer MFCD04115219
InChI-nyckel CXJBKOKDFABTQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenylmethyl-4-boc piperazine, 1-boc-4-3-carboxy-benzyl-piperazine, 3-4-n-boc-piperazin-1-yl methylbenzoic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-carboxybenzyl piperazine, tert-butyl 4-3-carboxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 3-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoicacid, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-carboxyphenyl methyl-, 1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2795521
IUPAC-namn 3-[[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperazin-1-yl]metyl]bensoesyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 320.39
Procent renhet 97%