Läs mer
3-[4-(tert-butyl)fenyl]-5-(klormetyl)-1,2,4-oxadiazol, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10364722
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10364722 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10180882 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10364722 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF00728EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175204-40-7
Molekylformel C13H15ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 250.726
MDL-nummer MFCD00124908
InChI-nyckel ZLQQUIHBQATFOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butyl phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-1,1-dimethylethyl phenyl, 3-4-tert-butyl-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4 o xadiazole
PubChem CID 2781701
IUPAC-namn 3-(4-tert-butylfenyl)-5-(klormetyl)-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[4-(Tert-butyl)phenyl]-5-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 250.73
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk