missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 1211-99-0 |
| Molekylformel | C14 H16 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-(4-Tert-Butylbenzene)Propionic Acid, Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O2/c1-14(2,3)12-8-5-11(6-9-12)7-10-13(15)16-4/h5-6,8-9H,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)C#Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 3-(4-tert-butylphenyl)prop-2-ynoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.28 |
| Formel vikt | 216.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?