Läs mer
3-(4-tert-butylbensen) propionsyra, TRC
Produktkod. 30342683
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30342683 1 g
1 options
Produktkod. 30342683 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6903751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid
CAS 1208-64-6
Molekylformel C13 H18 O2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-4-10(5-8-11)6-9-12(14)15/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3,(H,14,15)
LEDER CC(C)(C)c1ccc(CCC(=O)O)cc1
IUPAC-namn 3-(4-tert-butylfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 206.28
Formel vikt 206.1307