Läs mer
3-(4-tert-butylfenyl)propionsyra, 97 %
Produktkod. 15420458
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420458 1 g 1g
15430458 5 g 5g
15440458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54011.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 1208-64-6 | C13H18O2 | 206,285 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1208-64-6
Molekylformel C13H18O2
Molekylvikt (g/mol) 206.285
MDL-nummer MFCD00796482
InChI-nyckel BNJYANVQFVSYEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-tert-butyl-phenyl-propionic acid, 3-4-tert-butyl phenyl propanoic acid, 3-4-tert-butylphenyl propanoic acid, 4-1,1-dimethylethyl benzenepropanoic acid, 4-t-butylhydrocinnamic acid, 4-t-butylhydrocinnamic aicd, 4-tert-butylhydrocinnamic acid, 3-4-t-butylphenyl propionic acid, 3-4-t-butylphenyl propanoic acid
PubChem CID 4962173
IUPAC-namn 3-(4-tert-butylfenyl)propansyra
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Smältpunkt 102°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.