Läs mer
3-[4-(trifluormetoxi)fenyl]akrylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10757183
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10757183 10 g 10g
10087402 1 g 1g
10371843 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10757183 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04310EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 783-13-1
Molekylformel C10H7F3O3
Molekylvikt (g/mol) 232.158
MDL-nummer MFCD00066338
InChI-nyckel RNYVTJANWYBGPW-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, 4-trifluoromethoxy cinnamic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-trifluoromethoxyphenyl acrylic acid, trifluoromethoxyphenylacrylicacid, trans-4-trifluoromethoxy cinnamic acid
PubChem CID 735857
IUPAC-namn (E)-3-[4-(trifluormetoxi)fenyl]prop-2-ensyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]acrylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 232.16
Procent renhet 97%