Läs mer
3-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374962
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10374962 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10374962 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP01494DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 306936-65-2
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H7F3N2O
MDL-nummer MFCD02677691
Kvantitet 1 g
Synonym 3-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-trifluoromethylphenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde, 3-4-trifluoromethyl phenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-trifluoromethyl-phenyl-1h-pyrazole-4-c arbaldehyde, 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-4-trifluoromethyl phenyl, 3-4-trifluoromethyl phenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde
InChI-nyckel PMKPJAJMBQBTKE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=C(C=NN2)C=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1H-pyrazol-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 240.185
PubChem CID 2781846
Formel vikt 240.18
Procent renhet 97%