Läs mer
3-[[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl]azetidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)methyl)azetidine Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12F3N.ClH/c12-11(13,14)10-3-1-8(2-4-10)5-9-6-15-7-9;/h1-4,9,15H,5-7H2;1H |