Learn More
3-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-benzoic Acid, TRC
Code produit 30455605
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30455605 100 mg
30453426 50 mg
30450382 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30455605 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT899353100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335255-80-6
Molekylformel C9H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 189.17
IUPAC-namn 3-(1,2,4-triazol-4-yl)benzoic acid
LEDER OC(=O)c1cccc(c1)n2cnnc2
Spécification
Kemiskt namn eller material 3-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-benzoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-2-1-3-8(4-7)12-5-10-11-6-12/h1-6H,(H,13,14)
Formel vikt 189.0538
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.