Läs mer
3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-fluofenylpentyl]-4(S)-fenyl-2-oxazolidinon, TRC
Produktkod. 30380057
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30380057 100 mg
1 options
Produktkod. 30380057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD486425100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-fluophenylpentyl]-4(S)-phenyl-2-oxazolidinone
CAS 189028-93-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C20 H18 F N O4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H18FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17H,4,7-8,13H2/t17-/m1/s1
LEDER Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCC(=O)N2[C@H](COC2=O)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-5-[(4S)-2-oxo-4-fenyl-1,3-oxazolidin-3-yl]pentan-1,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 355.3596
Formel vikt 355.122
Procent renhet >95%