missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5,3',5'-Tetrachlorobisphenol A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrachlorobisphenol A |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12Cl4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3 |
| Formel vikt | 363.9591 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?