Läs mer
3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9I4NO3/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H2,19,20) |
| Formel vikt | 746.6761 |