Läs mer
3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroaldehyde |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6I4O3/c14-8-3-7(4-9(15)12(8)19)20-13-10(16)1-6(5-18)2-11(13)17/h1-5,19H |
| Formel vikt | 717.6496 |
| Procent renhet | >95% |