Läs mer
3,5,3',5'-Tetraiodo Thyrolactic Acid (~90%), TRC
Produktkod. 30410692
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410692 2.5 mg
30416871 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30410692 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2961602.5MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7069-47-8
Molekylformel C15 H10 I4 O5
Molekylvikt (g/mol) 777.85
Synonym Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, Lactic acid, 3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]- (6CI,7CI,8CI), α-Hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzenepropanoic acid, 3,5,3',5'-Tetraiodothyrolactic acid
IUPAC-namn 2-hydroxy-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
LEDER OC(Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyrolactic Acid
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10I4O5/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,20-21H,3H2,(H,22,23)
Formel vikt 777.6707