missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[5-(4-Methoxyphenoxy)-1-oxobutyl]-(4S)-4-benzyl-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[5-(4-Methoxyphenoxy)-1-oxobutyl]-(4S)-4-benzyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 1798827-54-9 |
| Molekylformel | C22H25NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (4S)-3-[5-(4-Methoxyphenoxy)-1-oxobutyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO5/c1-26-19-10-12-20(13-11-19)27-14-6-5-9-21(24)23-18(16-28-22(23)25)15-17-7-3-2-4-8-17/h2-4,7-8,10-13,18H,5-6,9,14-16H2,1H3/t18-/m0/s1 |
| LEDER | COC(C=C1)=CC=C1OCCCCC(N(C(OC2)=O)[C@H]2CC3=CC=CC=C3)=O |
| IUPAC-namn | (S)-4-benzyl-3-(5-(4-methoxyphenoxy)pentanoyl)oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.44 |
| Formel vikt | 383.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?